Dewar flasks with screw flange, Type GEW
Fournisseur: KGW-Isotherm
KGWA10911EA 451 EUR InStock
KGWA10911
Dewar flasks with screw flange, Type GEW
Dewars et récipients cryogéniques
Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
  • Easy handling
  • With screw flange
Applications include protected from overflow, lockable and gassing coolants can be used but it should not exceed the maximum pressure of 0,1 bar.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité