VWR®, Imprimante, pour balances VWR®
Fournisseur: VWR
VWR®
630-1485EA 475 EUR InStock
630-1485
VWR®, Imprimante, pour balances VWR®
Imprimantes Document Printers
Une imprimante thermique à matrice de points compacte, pouvant être utilisée avec les balances VWR®.
  • Dotée d'une horloge interne
  • Imprime la date et l’heure avec les valeurs de pesage
  • Vitesse d’impression 50 mm/s
Information de livraison: Livrée avec un câble de raccordement.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité