Système de manipulation de liquides microbiologiques, DOSE IT
Fournisseur: Integra Biosciences
432-0056EA 3620 EUR InStock
432-0056
Système de manipulation de liquides microbiologiques, DOSE IT
Pompe Pompes péristaltiques
La pompe péristaltique DOSE IT facilite et optimise la distribution de milieux de culture, de tampons et d'autres solutions. Outre la distribution, la pompe péristaltique DOSE IT permet de créer des protocoles personnalisés de manipulation des liquides. Les instructions faciles à suivre qui s'affichent à l'écran permettent aux utilisateurs de configurer des protocoles individuels, composés d'étapes d'application consécutives.
  • Grand écran et interface utilisateur claire pour une configuration et une utilisation rapides
  • Mode CUSTOMIZE (personnaliser) pour la création de protocoles avec au maximum 20 étapes consécutives en fonction des paramètres réglables, comme le volume, le débit et les répétitions
  • Débit configurable pour une augmentation ou une diminution progressive vers la vitesse cible, évitant, par exemple, la création de mousse, les éclaboussures ou les turbulences indésirables durant la distribution
  • Mémoire de 20 protocoles de manipulation pour basculer entres différentes applications en toute commodité
  • Conception compacte et portable afin d'éviter d'encombrer les paillasses et pour une grande simplicité d'utilisation
Peu encombrante et légère, la pompe péristaltique DOSE IT s'adapte partout en laboratoire et peut être déplacée facilement: inutile d'encombrer la paillasse ou d'avoir une pompe dans chaque laboratoire.
Information de livraison: Le kit DOSE IT complet contient:
1× tuyau en silicone, diamètre interne de 4 mm (longueur de 2,5 m)
2× tubes d'aspiration/distribution de 10 cm de long, en acier inoxydable, avec une extrémité crantée
1× tube d'aspiration/distribution de 35 cm de long, en acier inoxydable, avec une extrémité crantée
1× collier de fixation de tuyau
1× connecteur de tube de pipette
1× adaptateur secteur
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité