VWR®, Tubes à drosophiles
Fournisseur: VWR
VWR®
734-1255EA 174 EUR InStock
734-1255
VWR®, Tubes à drosophiles
Fioles
Ces flacons en PS ont une conception à paroi droite à fond plat pour un stockage, un empilage et un remplissage pratiques.
La configuration de 10×10 rangées en plateau est idéale pour un remplissage rapide et sans effort.
Les flacons emballés en vrac sont orientés par rapport à leur ouverture pour une manipulation aisée et un plus petit format d'emballage.
Attention: *Le(s) produit(s) de cette page ne relèvent pas du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité