Stirrer shafts, with four bladed propeller, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C484-18 C484-36 C484-32 C484-34 C484-22 C484-40 C484-44 C484-50
BOHLC484-18EA 395 EUR InStock
BOHLC484-18 BOHLC484-36 BOHLC484-32 BOHLC484-34 BOHLC484-22 BOHLC484-40 BOHLC484-44 BOHLC484-50
Stirrer shafts, with four bladed propeller, BOLA
Agitateurs Axes d'agitation
Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel and the propeller completely made of PTFE.
  • With 45° angled angular blades
  • Chemical resistant
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité