Drum thieves, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
885300 885302 885303
WHEA885300EA 408 EUR InStock
WHEA885300 WHEA885302 WHEA885303
Drum thieves, Wheaton®
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Drum thieves made of soda lime glass for quick disposal.
  • Conventional open end drum thieves
  • Just insert empty tube in drum
  • Hold thumb over top and withdraw
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité