Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
986492 986645
WHEA986492EA 717 EUR InStock
WHEA986492 548-0258
Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Fioles
Glass vials made from 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type 1, Class A and USP Type I requirements.
  • Background counts remain low and ultraviolet transmission high
HDPE vials are the economical choice for scintillation counting.
Conditionnement: Caps are packaged separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité