Boîtes à coloration, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
631-2500EA 956 EUR InStock
631-2500 631-2501 631-2502 631-2503 631-2504 631-2505
Boîtes à coloration, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
En verre sodo-calcique et acier inoxydable.
  • Fond du portoir à coloration en verre amovible, ouvert pour faciliter et accélérer l'immersion et l'évacuation, tout en réduisant les risques de contamination croisée
Cette boîte standard permet les procédures de coloration manuelles. Le portoir accueille dix lames seules, 19 lames disposées tout à tout face à face et en diagonale, ou 20 lames dos à dos. L×l standard: 75×25 mm, 75×38 mm et 75×51 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité