Vials with inserts, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
225190 225195 225200 225205
WHEA225190EA 369 EUR InStock
WHEA225190 WHEA225195 WHEA225200 WHEA225205
Vials with inserts, WHEATON®
Fioles
These plastic autosampler vials combine thermoplastic polymer outer vial shells with type I borosilicate glass inserts.
  • 100 µl glass insert
  • Available with snap/crimp or screw top finish
  • Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of removable inserts
The thermoplastic polymer provides excellent dimensional tolerance reliability for capping and instrumentation use and safety from breakage.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité