L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Planches à dissection, DissecTable™
Fournisseur: Simport Scientific
M618 M620 M625
720-1499EA 193 EUR InStock
720-1499 720-1685 720-1686
Planches à dissection, DissecTable™
Planches de dissection
En PE-HD / PS. Ces plateaux à dissection présentent une planche réversible: une grande surface de dissection sur une face, dotée d'une échelle en inches et en centimètres, d'une grille et de cercles dimensionnels. L'autre face est constituée par deux demi-planches pourvues des mêmes éléments dimensionnels, imprimés sur chaque moitié.
  • Rainure de vidange creusée sur le pourtour complet des planches, pour retenir les fluides
  • Coins équipés de pieds en caoutchouc, pour plus de stabilité sur le plan de travail
  • Bases empilables, qui ne bougeront pas pendant le
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité