Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Swingsette®, M518
Fournisseur: Simport Scientific
M518-10 M518-11 M518-12 M518-2 M518-3 M518-4 M518-5 M518-6 M518-8 M518-9 M518-7
720-1670EA 159 EUR InStock
720-1670 720-1671 720-1672 720-1676 720-1677 720-1678 720-1679 720-1680 720-1682 720-1683 720-1681
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsie, Swingsette®, M518
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Ideal for cassette-labelling instruments since the covers are packed separately in the case. These biopsy cassettes, made of acetal polymer, are similar to the M517 series but are especially designed to hold biopsy specimens during the processing/embedding process as well as in storage cabinets.
  • Moulées dans un polymère haute densité spécial, elles permettent de maintenir les échantillons immergés dans le liquide, en toute sécurité
  • Totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié
  • Couvercle solidaire de la cassette par une charnière, le rendant amovible à volonté
This new model differs by the special hinge that holds the base and cover together. This hinge allows cassettes to be opened and closed as often as necessary. The cover can be removed and re-inserted easily without danger of specimen loss. Three frosted writing surfaces are made available, including the anterior one at a 45° angle. Available in several colours.
Conditionnement: Conditionnement: Chaque paquet contient deux distributeurs de 500 cassettes et une boîte de 1000 couvercles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité