Tampons de mousse à biopsie
Fournisseur: Simport Scientific
M476-2 M476-1 M476-3 M476-4
720-0400EA 55.3 EUR InStock
720-0400 720-0211 720-0401 720-1366
Tampons de mousse à biopsie
Tampons de biopsie
Les tampons de mousse à biopsie servent à maintenir les biopsies en place et évitent de perdre les échantillons pendant le traitement.
  • Résistent à des températures comprises entre −40 et +121 °C
They are made of a specially formulated foam which is always verified for consistency throughout in order to achieve optimum solvent flow. Biopsy samples are sandwiched between two foam pads and are placed either in tissue capsules or cassettes with metal or plastic lids.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité