WHEATON® Vials with Inserts
Fournisseur: DWK Life Sciences
225180 225185 W225186
WHEA225180EA 385 EUR InStock
WHEA225180 WHEA225185 WHEAW225186
WHEATON® Vials with Inserts
Fioles
These vials are made of durable PP and can be used in standard gas and liquid chromatography autosamplers.
  • Lightweight and economical
  • Available with snap/crimp or screw top finish
  • Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
Conditionnement: 100 vials per shelf pack or 1000 vials per case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité