Diagnostic bottles, narrow neck, round, PET, with thread, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEAW015050AEA 0 EUR InStock
WHEAW015050A WHEAW013973 WHEAW013974 WHEAW013975
Diagnostic bottles, narrow neck, round, PET, with thread, WHEATON®
Flacons Flacons en plastique
PET, clear or amber.
  • Provided non-sterile
  • Can be sterilized using EtO or gamma radiation
  • Lined Poylpropylene screw closures
Ideal for storage and shipment of liquid reagents, buffer solutions,
Informations de commande: Closures sold separately.
Conditionnement: Packaged in shrink wrap modules
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité