CheLuminate-HRP PicoDetect Chemiluminescent Detection Kit
Fournisseur: PanReac AppliChem
CheLuminate-HRP PicoDetect
A3417.5000EA 710 EUR InStock
A3417.5000
CheLuminate-HRP PicoDetect Chemiluminescent Detection Kit
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
The CheLuminate-HRP PicoDetect is a complete kit with ready to use reagents for chemiluminescent detection of immobilised proteins (Western blot) or immobilised nucleic acids (Southern or Northern blot), conjugated with horseradish peroxidase (HRP) directly or indirectly.
  • High sensitivity non-radioactive detection system
  • Stable hard copy results on film
  • Only small amounts of antibody required
  • Detection may be achieved in short exposure times (minutes)
  • High resolution
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité