Dilution vials with cap, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEA225002EA 216 EUR InStock
WHEA225002
Dilution vials with cap, WHEATON®
Fioles
These vials are manufactured from 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
  • Marked with a blue line at the 3 ml level
  • Pre-attached solid-top black phenolic screw cap with 14B rubber liner
Conditionnement: Vials are packaged in corrugated trays with partitions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité