Mounting media/balsam bottles, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEA208890EA 386 EUR InStock
WHEA208890
Mounting media/balsam bottles, WHEATON®
Flacons Flacons pour milieux de culture
Manufactured from soda-lime glass.
This bottle is ideal for applying mounting media. It comes with a glass applicator rod and a glass cap, which is ground to the shoulder of the bottle to form a seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité