Closures and pour rings for media bottles, Lab 45™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
240726 240746 240756 240736 240760 240750 240740 240726-03
WHEA240726EA 46.2 EUR InStock
WHEA240726 WHEA240746 WHEA240756 WHEA240736 WHEA240760 WHEA240750 WHEA240740 WHEA240726-03
Closures and pour rings for media bottles, Lab 45™, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons
Made of PP.
  • 45 mm screw thread
  • Inner sealing ring
  • Available with liner and center hole
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité