Headspace vials, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEATON®
WHEA225280EA 84 EUR InStock
WHEA225280 WHEAW225282 WHEAW225283 WHEA225277
Headspace vials, WHEATON®
Fioles
These vials made of type I borosilicate glass feature rounded shoulders and bottoms, allowing for even heating and safer operation at higher pressures.
  • Accepts 20 mm aluminium seal
  • Top designed to provide a tight seal with septa
Informations de commande: Aluminium seals must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité