Vials with insert, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
225235 W225187
WHEA225235EA 302 EUR InStock
WHEA225235 WHEAW225187
Vials with insert, WHEATON®
Fioles
These vials made of PP uses either aluminum crimp seals or plastic snap cap closures, which eliminate the need for crimping and decapping tools, and provide a larger target area.
  • Available with snap/crimp or screw top finish
  • Unique cone-shaped bottom ensures maximum sample retrieval
Conditionnement: Packaged as 100 vials per shelf pack or 1000 vials per case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité