L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distributeurs de lingettes, zetMatic®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
60955 60953
115-2592EA 125 EUR InStock
115-2592 115-2593
Distributeurs de lingettes, zetMatic®
Distributeurs de lingettes
Floor-standing dispensers made of steel with an aluminum powder coating. Suitable for rolls with a width of max. 34 or 42 cm.
  • Large model also features a waste bag holder and wheels for flexible usage
  • Wipe rolls can be easily exchanged
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité