Cellules de numération
Fournisseur: MARIENFELD
0640410 0640510 0640030
630-1510EA 50.1 EUR InStock
630-1510 630-1511 630-1509
Cellules de numération
Lames Cellules de numération
Ces chambres de numération sont conçues pour la numération des leucocytes et des érythrocytes.
  • Double structure nette
  • Deux grilles de numération avec une division
  • Plusieurs types de designs disponibles
Certifications: IVD 98/79/EC.
Information de livraison: Livrées avec deux lamelles couvre-objets de 0,4 mm d'épaisseur.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité