Sondes alimentaires
Fournisseur: TESTO
0613.1051 0613.1052 0613.1053
620-0173EA 29 EUR InStock
620-0173 620-0174 620-0175
Sondes alimentaires
Sondes de température
These temperature probes are suitable for measurements in either semi-solid or liquid media in the food sector.
For use with the food thermometer Testo 105.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité