Couvercles basse température
Fournisseur: VWR Collection
460-3240EA 170 EUR InStock
460-3240 460-3241 460-3242 460-3289
Couvercles basse température
Chauffe-blocs Bains à sec analogiques
Plexiglas® covers with 2 open sides reduce airflow, providing additional temperature stability in low temperature applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité