Caméras numériques, Moticam®
Fournisseur: Motic
Moticam®
630-1518EA 0 EUR InStock
630-1518
Caméras numériques, Moticam®
Caméras
Attachable digital C-mount camera for use in education and laboratories.
  • C-mount connection adapts to most microscopes
  • Microscope specific C-mount to be purchased separately
  • Camera kit includes Ø 30 and 38 mm adapters to fit into the eyepiece tube if no photo port is available
Les Moticam 1 conviennent aux écoles avec des tableaux interactifs pour l'enseignement intégré.
Information de livraison: Fournies avec le logiciel, adaptateurs pour oculaires, lame d'étalonnage, câble USB, objectif réglable (macro) et macro-tube pour macro-échantillons.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité