Cryogenic vial boxes, Cryule®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
651490 651492
WHEA651490EA 234 EUR InStock
WHEA651490 WHEA651492
Cryogenic vial boxes, Cryule®, WHEATON®
Boîtes Boîtes pour cryotubes
These cryoboxes are made of high quality chip-board and spray coated with polyethylene.
  • Stores 1 and 2 ml cryogenic vials
  • Holds 81 freestanding or round bottom vials
Suitable for use with vapor phase of liquid nitrogen.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité