Bottles, wide neck, graduated, Valumetric®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W216989 W216975 W216971 W216967 W216968 W216969 W216974 W216972 W216973
215-4467EA 472 EUR InStock
215-4467 WHEAW216975 215-4464 215-4461 215-4462 215-4463 215-4466 WHEAW216972 215-4465
Bottles, wide neck, graduated, Valumetric®, WHEATON®
Flacons Flacons en verre
Soda-lime glass, class III, clear.
  • Ideal for general storage
  • Easy removal of contents
  • Hazardous communication label included with each case of bottles allows for content ID and safety notification
  • Tamper-evident seal included with each case of bottles keeps bottle sealed which protects contents from accidental misuse
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité