Aluminium seals for headspace vials, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W224216 W224215 W224217
WHEAW224216EA 256 EUR InStock
WHEAW224216 WHEAW224215 WHEAW224217
Aluminium seals for headspace vials, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
These aluminum seals are crimp closures with bridges and scorelines allowing the internal pressure to be released when 0,3 ±0,5 bar has been exceeded.
Informations de commande: Seals should be ordered separately or together with vials in convenience packs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité