Huile silicone, 20 cSt
Fournisseur: VWR Chemicals
84543.360EA 350 EUR InStock
84543.360 84543.290
Huile silicone, 20 cSt
Huile silicone
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 321 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132673
Numéro CAS: 63148-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Viscosity (25°C) 18 - 22 cSt
Volatile matter (150°C; 1 h) Max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité