Culture tubes with screw cap, C-TUBE®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
358646 358650 358647 358606 358607
391-0197EA 374 EUR InStock
391-0197 391-0198 WHEA358647 WHEA358606 WHEA358607
Culture tubes with screw cap, C-TUBE®, WHEATON®
Tubes Tubes de culture
Manufactured from 51 expansion borosilicate glass that conforms to ASTM Type I, Class B and USP Type I requirements.
  • For use as slant or shake cultures
  • Autoclavable
  • Very good chemical resistance
The tubes can be reused many times. The caps have a white 14B styrene-butadiene rubber liner or a PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber liner.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité