Récipients de coloration de type Coplin, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
720-0700EA 77.8 EUR InStock
720-0700
Récipients de coloration de type Coplin, WHEATON®
Pots Cuves de coloration
Staining jars, made of soda-lime glass, with extra tall lid.
It holds five single 75×25 mm and 75×100 mm slides vertically, or 10 slides back to back.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité