VWR®, folding illuminated magnifiers
Fournisseur: VWR
VWR®
630-1091EA 39.5 EUR InStock
630-1091
VWR®, folding illuminated magnifiers
Loupes
These folding aliminium magnifiers with LED illumination are ideal for the professional examination of jewels, fibres, watches and hallmarks.
Information de livraison: Supplied in a transparent box with three LR 1130 batteries.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité