Eppendorf Easypet® 3 Accessories and Spare Parts
Fournisseur: EPPENDORF
4420803.007 4421601.009 4430603.006 4430604.002 4430605.009 4430606.005 4430601.003
612-7037EA 92.7 EUR InStock
612-7037 613-0210 EPPE4430603.006 EPPE4430604.002 EPPE4430605.009 612-4899 EPPE4430601.003
Eppendorf Easypet® 3 Accessories and Spare Parts
Pipettes Pipeteurs
Accessories and spare parts for the Eppendorf Easypet® 3 electronic pipette controller.
The controller gives you precision and complete speed control, making it ideal for serial dispensing and resuspending bacterial or cell pellets. Easypet 3 can be used with all types of serological and volumetric pipettes from volumes of 0,1 -  100 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité