Pipettes multicanaux, mécaniques, volume variable, Proline® Plus
Fournisseur: Sartorius
728120 728130 728140 728220 728230 728240
613-5180EA 785 EUR InStock
613-5180 613-5181 613-5182 613-5183 613-5184 613-5185
Pipettes multicanaux, mécaniques, volume variable, Proline® Plus
Pipettes Micropipettes
Les pipettes mécaniques Proline® Plus sont conçues pour apporter un confort et une qualité à votre pipetage manuel quotidien. Elles associent une structure durable à une utilisation simple et légère, et constituent donc un choix idéal pour les étudiants et professionnels de la manipulation de liquides.
  • Conception ergonomique avec forces de pipetage exercées légères, manche ergonomique et repose-doigts pour réduire le risque de microtraumatismes répétés
  • Mécanisme de chargement de pointes Optiload qui permet une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique
  • Réduction du risque de contamination avec les filtres Safe-Cone et autoclavabilité totale
  • Grande durabilité (haute résistance aux UV et aux produits chimiques) avec structure renforcée pour une utilisation intensive
  • Gamme de capacités à codage couleur pour faciliter le choix
  • Isolation thermique des composants internes qui améliore l'exactitude
  • Seulement trois pièces à démonter pour un nettoyage facile
Deux types de filtres sont proposés : Safe-Cone Standard et Safe-Cone Plus. Il est recommandé d'utiliser le filtre Standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes, telles que la culture cellulaire, les analyses bactériennes et virales et la biologie moléculaire.
Safe-Cone Plus
Informations de commande: Proline® Plus pipettes are supplied with calibration tool, autoclavable grease, tip, Safe-Cone filters (>10 µl) and forceps, user manual and QC-certificate.
Information de livraison: les pipettes Proline® Plus sont fournies avec un outil d'étalonnage, de la graisse autoclavable, une pointe, des filtres Safe-Cone (>10 µl), une pince, un manuel d'utilisation et un certificat de contrôle qualité.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité