Pipette stand for single channel pipettes, WHEATON®
Fournisseur: Wheaton
WHEAW851361EA 351 EUR InStock
WHEAW851361
Pipette stand for single channel pipettes, WHEATON®
Portoirs pour pipettes
This space-saving pipette stand holds up to seven single channel pipettes of most brands.
  • Made of sturdy polyamid material, easy to clean
  • Anti-slip pads guarantee bench stability
  • Work station fits new and old generations of Socorex and other brand pipettes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité