L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipettes monocanales, mécaniques, à volume variable
Fournisseur: VWR Collection
613-5258EA 331 EUR InStock
613-5258 613-5259 613-5260 613-7129 613-7130 613-7131 613-7132 613-7133 613-7134 613-7135 613-7136 613-7137 613-7138 613-7139 613-7140 613-7141
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Pipettes monocanales, mécaniques, à volume variable
Pipettes Pipetteurs
Les pipettes ergonomiques haute performance offrent une exactitude et une précision sur lesquelles vous pouvez compter. Les caractéristiques ergonomiques améliorées permettent un pipetage confortable, même lors d’une utilisation prolongée.
  • Réduction significative de la force exercée sur le piston par rapport au modèle antérieur
  • Ajustement facile du volume grâce à son verrouillage
  • Exactitude et précision excellentes pour les applications critiques
  • Tige conique et éjecteur «Easy Grip» ajustable pour s’adapter aux embouts universels
  • Repose-doigt plus grand
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité