Bouchons pour flacons à culture
Fournisseur: DWK Life Sciences
290101108 290132407 290100909 290122406
391-0911EA 7.5 EUR InStock
391-0911 214-1169 391-0910 391-0950
Bouchons pour flacons à culture
Capuchons Bouchons pour flacons
Stainless steel or Aluminium anodised.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
For cell culture tubes with straight rim or culture media bottles with straight neck.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité