Oxymètres, portables, Oxi 3205 / 3310
Fournisseur: WTW
2BA100 2BA101 2BA300 2BA301 2BD350 2BD351 2BD352
664-0525EA 924 EUR InStock
664-0525 664-0526 664-0533 664-0534 664-0180 664-0140 664-0181
Oxymètres, portables, Oxi 3205 / 3310
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Appareils de mesure portables étanches, conçus pour une utilisation illimitée en extérieur.
  • Grand écran offrant une excellente lisibilité, même dans de mauvaises conditions d'éclairage
  • Boîtier robuste et clavier en silicone étanche, avec classe de protection IP 66/67
  • Jusqu'à 2500 heures de fonctionnement en continu avec un jeu de batteries
  • Grande mémoire de données (date, heure et numéros d'identification des mesures)
  • Quatre langues sélectionnables par l'utilisateur (allemand, anglais, espagnol, français)
Pour des mesures difficiles sur le terrain et en usine, p. ex. analyse des eaux/eaux usées, industrie chimique/pharmaceutique, etc.
Oxi 3310:
- Extension de mémoire pour 5000 jeux de données conformes aux BPL
- Enregistreur de données à temporisation, avec des intervalles réglables pour un contrôle à long terme
- Interface mini-USB étanche avec un PC
The Oxi 3205 is the same as Oxi 3210 without memory but including simplified functions.
Informations de commande: tous les oxymètres sont disponibles sous la forme de kits contenant des capteurs et des accessoires.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité