Corning® Human recombinant Interleukin-2 (from E. coli)
Fournisseur: Corning
354043 356043
734-1308EA 223.57 EUR InStock
734-1308 734-1409
Corning® Human recombinant Interleukin-2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
L'interleukine-2 (IL-2) joue un rôle central dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire. L'IL-2, également appelée 'facteur de croissance des lymphocytes T', a été d'abord identifiée par sa capacité à promouvoir la prolifération à long terme des lymphocytes T activés.
IL-2 is produced by the helper/inducer subset of T-cells when activated by mitogens such as PHA, or by interaction with antigen/MHC complexes on antigen-presenting cells.
Tested for ability to stimulate proliferation of the mouse T-cell line CTLL. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma. Tested for endotoxin (LAL assay).
It was first identified by its ability to promote long-term proliferation of activated T-cells.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité