Corning® mouse laminin (from Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour)
Fournisseur: Corning
Corning®
734-1098EA 208.14 EUR InStock
734-1098
Corning® mouse laminin (from Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour)
Protéines et Peptides
La laminine, l'un des principaux composants des membranes basales, est à l'origine de différentes activités biologiques, elle favorise notamment l'adhésion, la migration, la croissance et la différenciation des cellules, y compris la formation de neurites. Elle peut être utilisée comme fin revêtement des surfaces des cultures tissulaires ou comme additif soluble à un milieu de culture. Le complexe laminine/entactine haute concentration est une formulation spéciale développée pour la culture tridimensionnelle (3D).
Contrôle qualité par SDS-PAGE et tests négatifs aux bactéries, champignons et mycoplasmes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité