Solutions tampons en sachets
Fournisseur: Mettler - Toledo
51302068 51302080 51302047 51302069 51302070 51302079
662-0540EA 61.7 EUR InStock
662-0540 662-0544 662-0538 662-0541 662-0542 662-0543
Solutions tampons en sachets
Buffers Tampons pH
Les solutions en sachets garantissent une précision optimale.
  • Avantages
  • Aucun risque de contamination
Le sachet à revêtement plastique garantit une excellente étanchéité aux liquides et une bonne protection contre la lumière. Les solutions ne doivent être utilisées qu'une seule fois afin d'éviter tout risque de contamination.
Elles satisfont également aux exigences des BPL et des normes ISO. Elles ont été ajustées au moyen d'un pH-mètre étalonné à l'aide d'un tampon associé aux normes NIST.
Information de livraison: les tampons en sachets sont livrés avec un certificat de conformité
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité