Étalons de conductivité, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.01203.0500 1.01254.0500 1.01255.0500 1.01553.0001 1.01554.0001 1.01557.0500 1.01586.0001 1.01811.0105
1.01203.0500EA 304 EUR InStock
1.01203.0500 1.01254.0500 1.01255.0500 1.01553.0001 1.01554.0001 1.01557.0500 1.01586.0001 1.01811.0105
Étalons de conductivité, Certipur®, Supelco®
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Grâce à leur conditionnement en sachet, les étalons de conductivité sont pratiques; simples à utiliser, ils garantissent des résultats précis et fiables, tant sur le terrain qu'en laboratoire. Les sachets de 30 ml permettent de toujours avoir une solution fraîche, et empêchent toute contamination par micro-organismes, CO₂ ou autres substances. Il suffit d'insérer le capteur de conductivité dans le sachet.
  • Traçabilité conforme aux standards PTB et NIST
  • Test par rapport aux étalons de référence primaires
Les étalons de conductivité Certipur sont également disponibles en flacon de 500 ml, pour répondre à des capacités plus importantes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité