Milieux de culture prêts à l'emploi pour l'industrie de la boisson
Fournisseur: Döhler
710-0746EA 47.2 EUR InStock
710-0746
Milieux de culture prêts à l'emploi pour l'industrie de la boisson
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Ces milieux nutritifs peuvent s'utiliser pour une détection simple, rapide et efficace de la contamination microbiologique de tous les types de boissons, permettant l'identification de microorganismes bien avant que les produits finis non conformes aux normes quittent l'usine. Pratiquement tous les milieux de détection sont fournis prêts à l'emploi. Adaptés à tous types d'échantillons dans l'industrie des boissons sans alcool et de la brasserie, pour l'analyse de l'eau en brasserie et dans d'autres installations, pour l'analyse des points faibles, pour la vérification des lignes de remplissage aseptiques, pour la détection des Alicyclobacilli (selon la norme IFU méthode n° 12) ou pour l'évaluation du risque (formation de gaïacol) découlant des Alicyclobacilli (selon la norme IFU méthode n° 12). Les flacons ont un contenu de 250 ml.
  • Spécificité et vitesse élevées
  • Fiable et prêt à l'emploi
  • Rentable et flexible
  • Convient à la détection rapide, comme la PCR
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité