Lames gélosées flexibles
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
525622 525282 525302 525312 525272
LIOF525622EA 53.3 EUR InStock
LIOF525622 LIOF525282 LIOF525302 LIOF525312 LIOF525272
Lames gélosées flexibles
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Lames flexibles double faces gélosées. Mode d'emploi: 1. Dévisser le bouchon contenant la lame gélosée. Conserver le flacon dans l'autre main et appliquer la lame gélosée sur la surface à analyser en faisant une légère pression ou 1 bis. Appliquer directement sur le milieu l'écouvillon si vous avez fait un prélèvement par écouvillonnage ou 1 ter. Plonger la lame gélosée dans le liquide à analyser. 2. Introduire la lame dans le flacon et revisser. Mettre à l'étuve à 37° pendant 24/48 heures. Pour la recherche des levures prolonger l'incubation de 24/48 heures à 25/30 °C.
  • Boîte de 10 lames avec étiquettes séparées
  • Date de péremption: 6 mois à la fabrication
  • Stockage: température ambiante (maxi 25 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité