Fixateurs et réactifs pour microscopie
Fournisseur: Merck
1.03981.0102 1.03981.1000
1.03981.0102EA 20.3 EUR InStock
1.03981.0102 1.03981.1000
Fixateurs et réactifs pour microscopie
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
M-FIX is a fixative spray designed for the wet fixation of gynaecological and non-gynaecological preparations processed in Papanicolaou staining. It contains polyglycols in alcoholic solution and a rapid and secure fixation of specimens is possible.
  • 100 ml M-FIX® is sufficient for approx. 250 applications.
Its formulation enables stabilisation of the material upon alcohol fixation and forms a protective film against desiccation and damage to the specimen material. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Spray fixateur pour cytodiagnostic 100 mL 1.03981.0102
Spray fixateur pour cytodiagnostic 1 L 1.03981.1000
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité