Colorants pour gels, GelRed™ et GelGreen™
Fournisseur: Biotium
41001 41002 41003 41004 41003-1 41005 41005-1 41003-T 41002-1
41001.EA 396 EUR InStock
41001. 41002. 41003. 41004. 41003-1 730-1535 41005-1 41003-T 41002-1
Colorants pour gels, GelRed™ et GelGreen™
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
GelRed et GelGreen sont des colorants d'acides nucléiques en gel fluorescents combinant sensibilité élevée, faible toxicité et stabilité exceptionnelle.
  • Très sensibles comme colorant de gel ou post-colorant
  • Peuvent passer au micro-ondes et stockés à température ambiante
  • GelRed s'est avéré moins mutagène que le bromure d'éthidium
  • Pas de décoloration nécessaire
GelRed est compatible avec un transilluminateur standard 312 nm.
GelGreen s'utilise avec un transilluminateur UV 254 nm ou avec un lecteur gel avec excitation avec de la lumière visible.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité