L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Marqueurs Perfect DNA™
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69002-3 70087-3 70540-3
69002-3EA 225 EUR InStock
69002-3 70087-3 70540-3
Marqueurs Perfect DNA™
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Molecular size markers for routine use in plasmid cloning, the Perfect DNA™ markers contain sets of DNA species having convenient, easy-to-remember sizes for agarose gel analysis. The markers have uniform band intensities except for the indicated reference bands, which are useful for instant band identification.
  • Easy-to-remember sizes
  • Uniform band intensities
  • Instant band identification
Product components:
Des marqueurs Perfect DNA de 1 ml dans un tampon de dissociation 1X d'ADN, pour marqueurs 0,05 10 kbp (70540-3) ou des marqueurs Perfect DNA de 500 μl dans un tampon de dissociation 1X d'ADN, pour marqueurs 0,1 12 et 0,5 12 kbp (70087-3 et 69002-3)
Tampon de dissociation 6X d'ADN de 1 ml.
Information de livraison: Le contenu de chaque fiole de marqueurs est suffisant pour 100 voies. Une fiole supplémentaire de tampon de dissociation 6X d'ADN est fournie.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité