L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Fournisseur: PanReac AppliChem
A0972.1000 A0972.5000PE
A0972.1000EA 46.2 EUR InStock
A0972.1000 A0972.5000PE
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Solution concentrée 10X de Tris 0,89 M, acide borique 0,89 M et EDTA.Na₂ 0,02 M, pH 8,3 ±0,2.
CT = Cubitainer®
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité