NovaTaq PCR master mix
Fournisseur: Merck
Millipore® Novagen® NovaTaq™
71007-3EA 308 EUR InStock
71007-3
NovaTaq PCR master mix
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
Le NovaTaq PCR Master Mix est un mélange concentré 2X prêt à l'emploi d'ADN polymérase NovaTaq, de désoxyribonucléosides ultrapurs et de tampon de réaction sans chlorure de magnésium. Le Master Mix simplifie la réalisation de réactions PCR et assure des gain de temps, une uniformité accrue et un risque de contamination minimal. Il suffit de mélanger le NovaTaq PCR Master Mix avec un volume égal contenant la quantité requise de chlorure de magnésium, de matrice ADN et d'amorces et la réaction est prête pour le cyclage thermique. La réaction diluée finale contient 2,5 unités d'ADN polymérase NovaTaq par 100 µl. Contient suffisamment de composants pour 200 réactions d'amplification standard de 50 µl (ou 100×100 µl).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité