Benzonase®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01656.0001 1.01654.0001
1.01656.0001EA 3500 EUR InStock
1.01656.0001 1.01654.0001
Benzonase®
Enzymes
Benzonase® is a highly active nuclease that degrades DNA and RNA to short oligonucleotides. It is used for the elimination of interfering DNA/RNA, for example at protein isolation, or before electrophoresis or chromatography.
Information de livraison: Aluminium tube containing 500000 Units and Plastic bottle containing 100000 units.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité